주요 문서
33180
Sigma-Aldrich
1,8-Diaminonaphthalene
technical, ≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
1,8-Naphthalenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6(NH2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.20
Beilstein:
742841
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
technical
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
bp
205 °C/12 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
60-65 °C
SMILES string
Nc1cccc2cccc(N)c12
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
InChI key
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>392.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 200 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mohan N Patel et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(15), 5648-5655 (2009-07-08)
Here in we tried to increase an antibacterial activity of ciprofloxacin drug due to formation of mixed-ligand complexes. Synthesized compounds were found to be more potent compare to drugs, ligands and metal salt against selective gram((+ve)) and gram((-ve)) organisms. Interaction