주요 문서
327794
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 400,000
동의어(들):
PS
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩213,353
₩213,353
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩213,353
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩213,353
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
for GPC
Quality Level
양식
powder
분자량
average Mw 400,000 (Typical)
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polystyrene (for GPC, 400,000) is a synthetic thermoplastic, known for its myriad applications owing to its advantages such as low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Weathering of Polymers (1983)