32675
Crystal Violet
S. No.: 785
동의어(들):
Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥96% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
색상
S. No.: 785
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 0.1%
density
1.190 g/cm3
적합성
complies for sensitivity
항생제 활성 스펙트럼
fungi
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
동작 모드
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
저장 온도
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)