추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C(O)=O)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H17NO5/c1-4-10-7-5-6-8(2)11(10)15(9(3)13(17)18)12(16)14(19)20/h5-7,9H,4H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)/t9-/m0/s1
InChI key
IMFSUYMDPTXKCC-VIFPVBQESA-N
애플리케이션
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터