주요 문서
32563
Supelco
Butyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
동의어(들):
4-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester-ring-13C6 solution, Butyl paraben-ring-13C6 solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C5H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
200.18
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
10 μg/mL in acetone
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
single component solution
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certan Vial
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)