추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor density
5.8 (vs air)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.8%
양식
solid
불순물
≤0.01% subst. not precipitated by HCl (as SO4)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤500 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
양이온 미량물
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mn: ≤5 mg/kg
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0001%
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable