31229
Terbuthylazin-desethyl
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
2-Amino-4-tert-butylamino-6-chloro-1,3,5-triazine, Desethylterbutylazine
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
clinical
environmental
형식
neat
SMILES string
CC(C)(C)Nc1nc(N)nc(Cl)n1
InChI
1S/C7H12ClN5/c1-7(2,3)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-3H3,(H3,9,10,11,12,13)
InChI key
LMKQNTMFZLAJDV-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터