주요 문서
30909
Supelco
Denaturation solution for in situ hybridization
BioUltra, for molecular biology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
Grade
Molecular Biology
for molecular biology
Quality Level
제품 라인
BioUltra
구성
NaCl, 1.5 M
NaOH, 0.5 M
불순물
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.352
pH
~13
양이온 미량물
Al: ≤2 mg/kg
Ba: ≤2 mg/kg
Bi: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Co: ≤2 mg/kg
Cr: ≤2 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤2 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤2 mg/kg
Mo: ≤2 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤2 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
λ
neat
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T. Maniatis et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual (1983)