문서
301108
Sigma-Aldrich
N-Benzylidenebenzenesulfonamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5SO2N=CHC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
245.30
Beilstein:
1964884
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
97%
형태
powder or crystals
mp
78-81 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
O=S(=O)(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2S/c15-17(16,13-9-5-2-6-10-13)14-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-11H/b14-11+
InChI key
MPNRJEPBAYEQBY-SDNWHVSQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.