문서
711802
Sigma-Aldrich
(E)-N-Benzylidene-4-methylbenzensulfonamide
99%
동의어(들):
N-(p-Methylbenzenesulfonyl)benzaldimine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H13NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
259.32
Beilstein:
2115660
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.5% (HPLC)
99%
형태
powder
mp
108-115 °C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\N=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
InChI key
HVCKVBQOKOFBFH-RVDMUPIBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable