추천 제품
Grade
anhydrous
Quality Level
분석
≥99%
양식
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 %
불순물
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
증발 잔류물
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
SMILES string
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup