주요 문서
293024
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylic acid
97%
동의어(들):
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H14N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
246.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
97%
형태
powder or crystals
mp
217 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
COc1ccc2[nH]c3C(NCCc3c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-18-7-2-3-10-9(6-7)8-4-5-14-12(13(16)17)11(8)15-10/h2-3,6,12,14-15H,4-5H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
GHEBCEHFQAHKRP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)