주요 문서
28651-U
Hamilton® 1710N syringe
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip stainless steel (point style 1)
니들 크기
26s ga (cone tip)
설명
gastight
특징
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 203076
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
100 μL
호환성
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)