주요 문서
28613-U
Hamilton® 75N syringe
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩214,165
₩214,165
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩214,165
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
₩214,165
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
cone tip stainless steel (point style 1)
니들 크기
26s ga (cone tip)
설명
5uL
특징
Microliter
Syringe, Fixed Needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 203189
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
5 μL
호환성
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
관련 카테고리
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ekaterina Friebel et al.
Cell, 181(7), 1626-1642 (2020-05-30)
Brain malignancies can either originate from within the CNS (gliomas) or invade from other locations in the body (metastases). A highly immunosuppressive tumor microenvironment (TME) influences brain tumor outgrowth. Whether the TME is predominantly shaped by the CNS micromilieu or