주요 문서
27698
Sigma-Aldrich
Colominic acid sodium salt from Escherichia coli
≥95% (NANA Sodium salt)
동의어(들):
Poly[2,8-(N-acetylneuraminic acid sodium salt)]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C11H16NNaO8)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
분석
≥95% (NANA Sodium salt)
광학 활성
[α]20/D +15.5±1.0°, c = 2.5% in H2O
solubility
H2O: 25 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
항생제 활성 스펙트럼
viruses
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C11H20NO7.3Na/c1-6(15)12-10-7(16)4-9(18-3-2-13)19-11(10)8(17)5-14;;;/h3,7-11,13-14,16-17H,2,4-5H2,1H3,(H,12,15);;;/q;3*+1
InChI key
IPYNPWIUCZLARC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Substrate for the assay of polysialic acid depolymerase; Assay of α-2#8594;8 sialidase; Structure and chemistry of colominic acid
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S. Okada et al.
Perspect. Inherited Metab. Dis. 1980, 4, 145-145 (1981)
THE STRUCTURE AND CHEMISTRY OF COLOMINIC ACID.
E J MCGUIRE et al.
Biochemistry, 3, 247-251 (1964-02-01)
Polysialic acid depolymerase.
B Kwiatkowski et al.
Methods in enzymology, 138, 786-792 (1987-01-01)