주요 문서
274046
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-methyl-4′-nitrobenzanilide
technical grade, 80%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CONHC6H2(Cl)(CH3)NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
290.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
technical grade
분석
80%
mp
135 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11ClN2O3/c1-9-7-12(11(15)8-13(9)17(19)20)16-14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3,(H,16,18)
InChI key
FSQMLSBGODTGQF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)