주요 문서
27383
Supelco
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1801, N, RN, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE plunger tip
크기
10 μL
특징
1801N, 1801RN
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 32193
호환성
for use with Hamilton 1801, N, RN
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)