주요 문서
26719
Hamilton® GASTIGHT® syringe, cemented needle
new
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩119,973
₩119,973
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩119,973
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩119,973
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23s ga (cone tip)
특징
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80080
니들 길이
43 mm (1.71 in.)
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Hamilton′s Gastight® syringe is to be used for gas or liquid injection. This syringe has a glass barrel with a PTFE-tipped plunger seal that creates a leak-free seal. The seal wipes the interior of the syringe barrel free of sample.
Replacement plunger assemblies are available for Gastight syringes.
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)