Quality Level
grade
purum
양식
powder
농도
4.5-6% Al
불순물
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤7% free acid (as stearic acid)
무기 잔류물
10-12%
손실
≤1.5% loss on drying, 105 °C, 3 h
solubility
water: insoluble
SMILES string
[Al](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.O
InChI
1S/2C18H36O2.Al.H2O/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
ZFBYSSBIQZUBBE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable