문서
25903
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloro-1-phenylethanol
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(R)-(−)-α-(Chloromethyl)benzenemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CH2Cl)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.61
Beilstein:
4306747
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D −48±2°, c = 2.8% in cyclohexane
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
refractive index
n20/D 1.550
n20/D 1.552 (lit.)
density
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
InChI key
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Chiral building block, used for the preparation of R(+)-phenyl-oxirane
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
E.J. Corey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2861-2861 (1988)