주요 문서
25001
Sigma-Aldrich
Aluminum acetate, basic
purum, 12.5-18.4% Al basis, powder
동의어(들):
Aluminum diacetate hydroxide, Aluminum hydroxide acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al(OH)(C2H3O2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
grade
purum
형태
powder
농도
12.5-18.4% Al
불순물
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.05% Insoluble in HCl
≤2% Ca and Mg (as (Mg)
pH
4.0-5.0
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20000 mg/kg
양이온 미량물
Fe: ≤200 mg/kg
Na: ≤1%
적합성
complies for appearance of solution
SMILES string
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
InChI key
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)