주요 문서
24581
Hamilton® GASTIGHT® syringe, removable needle
1701ASRN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
동의어(들):
Hamilton® Autosampler Syringe 1701ASRN, 10μL, 23s-26s, for HP7673
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23s-26s ga (cone tip)
특징
needle type ASRN (removable needle)
syringe type Gastight
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80089
니들 길이
43 mm (1.71 in.)
용적
10 μL
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)