주요 문서
241709
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde tosylhydrazone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=NNHSO2C6H4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
274.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
98%
양식
powder, crystals or chunks
mp
130-131 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)19(17,18)16-15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11,16H,1H3/b15-11+
InChI key
FZFLTDNAHASQQC-RVDMUPIBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)