주요 문서
24020
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-chlorobutyrate
purum, ≥97.5% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl(CH2)3CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
150.60
Beilstein:
1098810
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
purum
분석
≥97.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
186 °C (lit.)
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI key
OPXNFHAILOHHFO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Trace Thome et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(4), C701-C713 (2019-07-11)
Chronic kidney disease (CKD) leads to increased skeletal muscle fatigue, weakness, and atrophy. Previous work has implicated mitochondria within the skeletal muscle as a mediator of muscle dysfunction in CKD; however, the mechanisms underlying mitochondrial dysfunction in CKD are not