추천 제품
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
제품 라인
ReagentPlus®
분석
≥99%
autoignition temp.
1353 °F
expl. lim.
19 %
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
교체됨
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
41.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
5 °C - closed cup