문서
23510
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole
purum, ≥97.0% (AT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.36
Beilstein:
2093985
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
grade
purum
분석
≥97.0% (AT)
mp
56-58 °C (lit.)
56-58 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
InChI key
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Reagent for the selective cleavage of many protecting groups (e.g. MEM-ethers, Z-amines, BOC-amines etc); Transformation of urethanes into isocyanates
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
V.L.K. Valli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 257-257 (1995)
R.K. Boeckmann et al.
Tetrahedron Letters, 26, 1411-1411 (1985)