주요 문서
21853
Supelco
Carbonate ionophore II solution
Selectophore
동의어(들):
1-(Dodecylsulfonyl)-4-trifluoroacetylbenzene, ETH 6019
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H29F3O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
406.50
Beilstein:
4765347
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
Selectophore
SMILES string
CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H29F3O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-27(25,26)18-14-12-17(13-15-18)19(24)20(21,22)23/h12-15H,2-11,16H2,1H3
InChI key
WQOBMOYCYLMGKH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
물리적 형태
solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
기타 정보
Lipophilic, neutral ionophore selective for carboxylate and hydroxide. Used in solvent-polymeric membrane electrodes[1][2]
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
K. Wang
Analytical Chemistry, 63, 970-970 (1991)
C. Behringer
Analytica Chimica Acta, 233, 41-41 (1990)