Key Documents
21795
Sigma-Aldrich
Carbazole-9-carbonyl chloride
purum, for fluorescence, ≥98.0% (GC)
동의어(들):
9-(Chloroformyl)carbazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
229.66
Beilstein:
161868
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
for fluorescence
grade
purum
분석
≥98.0% (GC)
mp
100-104 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)n1c2ccccc2c3ccccc13
애플리케이션
Reagent used for the fluorogenic labeling of amino acids.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S. Allenmark
Tetrahedron Letters, 31, 1455-1455 (1990)