material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22s ga (bevel tip)
설명
Microliter™
특징
needle type N (cemented)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 84858
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
100 μL
호환성
for use with Hamilton 810N (cemented needle)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Same quality performance as 700 series, with additional benefits
- The extended metal handle is removable and field repairable
- The plunger stem resists bending
- Accurate to within ±1% of the total volume
- Temperature limit: 50°C for cemented needles, 115°C for removable needle
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.