주요 문서
21326
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN, needle size 26s ga (cone tip), needle L × O.D. 43 mm × 0.47 mm, pkg of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
cone tip stainless steel (point style 1)
니들 크기
26s ga (cone tip)
특징
cone tip
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 7786-02
니들 길이 × O.D.
43 mm × 0.47 mm
용적
5-10 μL
호환성
for use with Hamilton 5μL-10μL syringe
for use with Hamilton Microliter SyringeModel 701ASRN
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)