추천 제품
grade
purum p.a.
Quality Level
분석
≥90% (as Ca3(PO4)2, KT)
양식
powder
불순물
≤5% water (KFT)
손실
≤10% loss on ignition, 800 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
양이온 미량물
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤400 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves