주요 문서
20942-U
Female Luer Connector, Tekmar® equivalent 14-0216-016
Female Luer connector, Kel-F (CTFE) fitting, thread for 1/4-28, Hamilton Tekmar® equivalent 14-0216-016
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
Kel-F (CTFE) fitting
특징
Use to connect syringes to Hamilton valves.
제조업체/상표
Hamilton Tekmar® equivalent 14-0216-016
포장
1 ea of
포트 직경
1.5 mm
피팅
thread for 1/4-28
법적 정보
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)