주요 문서
20693
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle)
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩155,295
₩155,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩155,295
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
₩155,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22 ga (bevel tip)
특징
needle type LTN (fixed)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 81617
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)