주요 문서
19355
Supelco
10-Hydroxydecyl butyrate
Selectophore, ≥98.0%
동의어(들):
ETH 264
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H28O3
CAS Number:
Molecular Weight:
244.37
Beilstein:
2252705
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
제품 라인
Selectophore
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.448
density
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(=O)OCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-11-14(16)17-13-10-8-6-4-3-5-7-9-12-15/h15H,2-13H2,1H3
InChI key
KKIBZIXNDVWPDF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
기타 정보
Plasticizer suitable for polymer membrane matrices, e.g. cadmium selective electrodes[1]; Plasticizer in a bicarbonate-sensitive liquid membrane electrode[2]
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J.K. Schneider
Helvetica Chimica Acta, 63, 217-217 (1980)
R.J.J. Funck et al.
Analytical Chemistry, 54, 423-423 (1982)