문서
18960
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
purum, ≥98.0% (GC)
동의어(들):
1,4-Butylene glycol, Tetramethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO(CH2)4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
90.12
Beilstein:
1633445
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
vapor density
3.1 (vs air)
grade
purum
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
698 °F
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.446
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
273.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
134 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)