Key Documents
15501
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H17NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
271.33
Beilstein:
1388299
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
광학 활성
[α]20/D +11.0±2°, c = 1% in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
71-76 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
OJLISTAWQHSIHL-VIFPVBQESA-N
애플리케이션
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH may be used in chemical synthesis studies.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)