추천 제품
Grade
for ion-selective electrodes
Quality Level
제품 라인
Selectophore™
양식
solid
mp
70-71 °C
SMILES string
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SCSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C19H38N2S4/c1-14(2)9-20(10-15(3)4)18(22)24-13-25-19(23)21(11-16(5)6)12-17(7)8/h14-17H,9-13H2,1-8H3
InChI key
ZHJPGLVVCSNIEG-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터