주요 문서
12926
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) oxide
purum, ≥70% Co basis, black
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Co2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
165.86
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
purum
분석
≥70% Co basis
양식
powder
색상
black
양이온 미량물
Fe: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤3000 mg/kg
Pb: ≤200 mg/kg
SMILES string
O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/2Co.3O
InChI key
UPWOEMHINGJHOB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Wet oxidation of oxygen-and nitrogen-containing organic compounds catalyzed by cobalt (III) oxide.
Ito MM, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28(7), 894-899 (1989)
Kinetics and reaction stoichiometry in the reductive dissolution of manganese (IV) dioxide and Co (III) oxide by hydroquinone.
Stone AT and Ulrich H-J.
Journal of Colloid and Interface Science, 132(2), 509-522 (1989)