주요 문서
11353
Supelco
1,8-Anthracenedimethanamine
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
1,8-Bis(aminomethyl)anthracene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Beilstein:
9061081
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
SMILES string
NCC1=C2C(C=C(C=CC=C3CN)C3=C2)=CC=C1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)