추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥96.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
160-162 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O3/c1-2-19(11-12-21)15-7-3-13(4-8-15)17-18-14-5-9-16(10-6-14)20(22)23/h3-10,21H,2,11-12H2,1H3/b18-17+
InChI key
FOQABOMYTOFLPZ-ISLYRVAYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
추천 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객