주요 문서
09937
Sigma-Aldrich
Leit-Silver
suitable for electron microscopy
동의어(들):
Conduct-Silver
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩619,556
₩619,556
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩619,556
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.23
₩619,556
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
기술
electron microscopy: suitable
Quality Level
입자 크기
7-8 μm
저장 온도
2-8°C
일반 설명
slow drying
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)