주요 문서
09928
Sigma-Aldrich
1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
≥98.0% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H15NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
Beilstein:
8832105
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
형태
powder with small lumps
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
색상
white to faintly beige
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-4-6(5-10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)