Key Documents
09795
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Phe-OH
≥98.0%
동의어(들):
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid, Fmoc-L-β-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
387.43
Beilstein:
7982022
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥98.0%
형태
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
white to faint beige
mp
180-184 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)14-22(16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m1/s1
InChI key
PTSLRPMRTOVHAB-JOCHJYFZSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)