분석
≥97.0% (HPLC)
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
색상
colorless to white
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C10H20NO7P/c1-10(2,3)18-9(13)11-7(8(12)15-4)19(14,16-5)17-6/h7H,1-6H3,(H,11,13)
InChI key
LJHAPRKTPAREGO-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터