Key Documents
09222
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-1-phenylethanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(S)-α-(Aminomethyl)benzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
Beilstein:
2412760
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D +43±2°, c = 2% in ethanol
SMILES string
NC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
InChI key
ULSIYEODSMZIPX-MRVPVSSYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)