추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI key
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터