추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
InChI key
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Determination of the analyte subjected to cellular fatty acid profile analysis by gas chromatography (GC) and GC-mass spectrometry (MS).[1]
- Quantification of the analyte via determining the milk fatty acid profile in lactating ewes exposed to high ambient temperature using gas chromatography with flame ionization detection.[2]
추천 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객