추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
98.0-102.0% (argentometric after oxygen combustion)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
285-286 °C (lit.)
응용 분야
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C7H3Br5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3
InChI key
OZHJEQVYCBTHJT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable