주요 문서
07318
Sigma-Aldrich
Magnetic iron oxide nanoparticles
0.8-1.4% solid material basis, 0.5-0.7% Fe basis
동의어(들):
Iron oxide Nanoparticles, magnetic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
포함
oleic acid as stabilizer
구성
Fe, 0.5-0.7%
solid material, 0.8-1.4%
농도
in heptane
직경
10-40 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
입자 크기
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
density
0.69 g/mL at 20 °C
분석 메모
Z-Average: ~33 nm
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
24.8 °F
Flash Point (°C)
-4 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)