주요 문서
06980
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzoic acid hydrochloride
≥99.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
173.60
Beilstein:
3695285
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0%
양식
powder or crystals
색상
white to faint brown
mp
260-280 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);1H
InChI key
PTTMMENRLMBXGK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)